Tlačiť
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
H62245.03 H62245.06
H62245.03EA 225.52 EUR
H62245.03 H62245.06
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BFNO₂
Mw: 247.08
Teplota tavenia: 75…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06795681
Číslo CAS: 775351-57-0