L-Prolinamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L20417.03
L20417.06
L20417.03EA
87.44
EUR
L20417.03
L20417.06
L-Prolinamide 98%
L-Prolinamide
Purity: 99%
CAS No.: 7531-52-4
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 80807
Optical Rotation: -105° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00005253
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O Teplota tavenia: 95…99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005253 Číslo CAS: 7531-52-4 EINECS: 231-397-0 |