4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
L20272.03
L20272.06
L20272.03EA
106.55
EUR
L20272.03
L20272.06
4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hydrate 98%
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 403-32-7
Molecular Formula: C8H5FO2.xH2O
Formula Weight: 152.13(anhy)
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2354778
MDL No.: MFCD01320770
Vzorec:
C₈H₇FO₃ Mw: 170.140 g/mol Teplota tavenia: 84…88 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01320770 Číslo CAS: 403-32-7 |