Tlačiť
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20266.03 L20266.06
L20266.03EA 129.96 EUR
L20266.03 L20266.06
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 95% CAS No.: 79784-36-4 Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O Formula Weight: 170.12(anhy) Melting Point: 51-54° Beilstein Reference: 4387465 MDL No.: MFCD04038287
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.13 g/mol
Teplota tavenia: 51…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038287
Číslo CAS: 79784-36-4