Tlačiť
4-(Dimethylamino)piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
L20176.06 L20176.14
L20176.06EA 140.79 EUR
L20176.06 L20176.14
4-(Dimethylamino)piperidine 97%
4-(Dimethylamino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 50533-97-6 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 1190 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00023144
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Teplota varu: 187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023144
Číslo CAS: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
ADR: 8,III