2-Iodo-3-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L20047.03
L20047.06
L20047.03EA
73.81
EUR
L20047.03
L20047.06
2-Iodo-3-methylpyridine 97%
2-Iodo-3-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 22282-58-2
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Refractive Index: 1.6250
Boiling Point: 80°/0.3mm
Beilstein Reference: 5328169
MDL No.: MFCD04039350
Vzorec:
C₆H₆IN Teplota varu: 80 °C (0,3 mmHg) |
Číslo MDL:
MFCD04039350 Číslo CAS: 22282-58-2 |