Tlačiť
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19955.03 L19955.06
L19955.03EA 125.95 EUR
L19955.03 L19955.06
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 91983-26-5 Molecular Formula: C8H8BNO2 Formula Weight: 160.97 Melting Point: ca 196-200° Beilstein Reference: 3031323 MDL No.: MFCD01632200
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Teplota tavenia: ∼ 196…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632200
Číslo CAS: 91983-26-5