Tlačiť
Fmoc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
L19810.03 L19810.06
L19810.03EA 90.13 EUR
L19810.03 L19810.06
Fmoc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid ≥98%
Fmoc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 162648-54-6 Molecular Formula: C22H23NO4 Formula Weight: 365.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 185-187° dec. Beilstein Reference: 7887646 MDL No.: MFCD00273464
Vzorec: C₂₂H₂₃NO₄
Mw: 365.43 g/mol
Teplota tavenia: 185…187 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00273464
Číslo CAS: 162648-54-6