Tlačiť
3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19776.03 L19776.MD
L19776.03EA 479.34 EUR
L19776.03 L19776.MD
3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 737000-77-0 Molecular Formula: C5H10FN.HCl Formula Weight: 139.60 Melting Point: ca 227° Beilstein Reference: 6145604 MDL No.: MFCD03452799
Vzorec: C₅H₁₀FN·HCl
Teplota tavenia: ∼ 227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03452799
Číslo CAS: 737000-77-0