Tlačiť
Morpholinosulphur trifluoride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Morph-DAST
L19751.03 L19751.06 L19751.14
L19751.03EA 52.95 EUR
L19751.03 L19751.06 L19751.14
Morpholinosulphur trifluoride 95%
Morpholinosulphur trifluoride
Purity: 95% CAS No.: 51010-74-3 Molecular Formula: C4H8F3NOS Formula Weight: 175.17 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4545 Boiling Point: 41-42°/0.5mm Beilstein Reference: 606224 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00037057
Vzorec: C₄H₈F₃NOS
Teplota varu: 41…42 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,436
Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F)
Číslo MDL: MFCD00037057
Číslo CAS: 51010-74-3
ADR: 8,II