Morpholinosulphur trifluoride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Morph-DAST
L19751.03
L19751.06
L19751.14
L19751.03EA
52.95
EUR
L19751.03
L19751.06
L19751.14
Morpholinosulphur trifluoride 95%
Morpholinosulphur trifluoride
Purity: 95%
CAS No.: 51010-74-3
Molecular Formula: C4H8F3NOS
Formula Weight: 175.17
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4545
Boiling Point: 41-42°/0.5mm
Beilstein Reference: 606224
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00037057
Vzorec:
C₄H₈F₃NOS Teplota varu: 41…42 °C (0,5 mmHg) Hustota: 1,436 Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00037057 Číslo CAS: 51010-74-3 ADR: 8,II |