4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methylstyryl)-1,3,2-dioxaborolane
L19698.03
L19698.MD
L19698.03EA
179.3
EUR
L19698.03
L19698.MD
4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 149777-84-4
Molecular Formula: C15H21BO2
Formula Weight: 244.14
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 7204616
MDL No.: MFCD03788749
Vzorec:
C₁₅H₂₁BO₂ Teplota tavenia: 56…58 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03788749 Číslo CAS: 149777-84-4 |