Tlačiť
(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-(R)-PPFA
L19685.04 L19685.MC L19685.ME
L19685.04EA 1021.66 EUR
L19685.04 L19685.MC L19685.ME
(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%
(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Purity: 97% CAS No.: 55700-44-2 Molecular Formula: C26H28FeNP Formula Weight: 441.34 Melting Point: 141-143° Optical Rotation: -355° (c=0.6 in ethanol) MDL No.: MFCD00075286
Vzorec: C₂₆H₂₈FeNP
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075286
Číslo CAS: 55700-44-2