Tlačiť
Copper(I) trifluoromethanesulphonate toluene complex (2:1) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Copper(I) trifluoromethanesulphonate hemitoluene complex
L19656.03 L19656.06
L19656.03EA 88.12 EUR
L19656.03 L19656.06
Copper(I) trifluoromethanesulphonate toluene complex (2:1) 98%
Copper(I) trifluoromethanesulphonate toluene complex
Purity: 98% CAS No.: 48209-28-5 Molecular Formula: [CF3SO3Cu]2.C6H5CH3 Formula Weight: 517.37 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 180° dec. UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD01863766
Vzorec: [CF₃SO₃Cu]₂·C₆H₅CH₃
Mw: 517.37 g/mol
Teplota tavenia: 180 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863766
Číslo CAS: 48209-28-5
OSN: 1325
ADR: 4.1 III