Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L19570.30
L19570.0B
L19570.30EA
62.17
EUR
L19570.30
L19570.0B
Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Amberlite® IRC-748
CAS No.: 79620-28-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132702
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00132702 Číslo CAS: 79620-28-3 Merck Index: 14,382 |