Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L19567.30
L19567.0B
L19567.30EA
64.18
EUR
L19567.30
L19567.0B
Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132712
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00132712 Číslo CAS: 9050-97-9 Merck Index: 14,382 |