Tlačiť
Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L19565.22 L19565.36
L19565.22EA 74.21 EUR
L19565.22 L19565.36
Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Amberlite® XAD-16
CAS No.: 104219-63-8 MDL No.: MFCD00145831
Vzorec: C₁₀H₁₀
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145831
Číslo CAS: 104219-63-8
Merck Index: 14,382