Tlačiť
Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L19564.22 L19564.36
L19564.22EA 55.76 EUR
L19564.22 L19564.36
Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1 MDL No.: MFCD00132705
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132705
Číslo CAS: 37380-43-1
Merck Index: 14,382