Tlačiť
3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
L19550.03 L19550.MD
L19550.03EA 181.71 EUR
L19550.03 L19550.MD
3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
3-Benzo[b]furylacetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 52407-43-9 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 38-39° Boiling Point: 120-122°/4mm Beilstein Reference: 1282785 MDL No.: MFCD02183555
Vzorec: C₁₀H₇NO
Teplota varu: 120…122 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 38…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183555
Číslo CAS: 52407-43-9