2-Indanylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
L19535.03
L19535.MD
L19535.03EA
152.83
EUR
L19535.03
L19535.MD
2-Indanylboronic acid pinacol ester 95%
2-Indanylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 608534-44-7
Molecular Formula: C15H21BO2
Formula Weight: 244.14
Refractive Index: 1.5040
MDL No.: MFCD03788726
Vzorec:
C₁₅H₂₁BO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03788726 Číslo CAS: 608534-44-7 |