Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
L19504.06 L19504.14
L19504.06EA 59.37 EUR
L19504.06 L19504.14
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 90536-66-6 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 2646649 MDL No.: MFCD00216495
Vzorec: C₉H₁₀O₄S
Mw: 214.24 g/mol
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216495
Číslo CAS: 90536-66-6