4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
L19504.06
L19504.14
L19504.06EA
59.37
EUR
L19504.06
L19504.14
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 90536-66-6
Molecular Formula: C9H10O4S
Formula Weight: 214.24
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 2646649
MDL No.: MFCD00216495
Vzorec:
C₉H₁₀O₄S Mw: 214.24 g/mol Teplota tavenia: 134…138 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00216495 Číslo CAS: 90536-66-6 |