Tlačiť
1-Benzyl-3-pyrroline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
L19496.03 L19496.06
L19496.03EA 44.93 EUR
L19496.03 L19496.06
1-Benzyl-3-pyrroline 98%
1-Benzyl-3-pyrroline
Purity: 98+% CAS No.: 6913-92-4 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 60°/1mm Beilstein Reference: 111101 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00012324
Vzorec: C₁₁H₁₃N
Teplota varu: 60 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,837
Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F)
Číslo MDL: MFCD00012324
Číslo CAS: 6913-92-4
ADR: 8,III