Boc-Thz-OH 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
L19488.03
L19488.06
L19488.03EA
58.97
EUR
L19488.03
L19488.06
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Purity: 98%
CAS No.: 51077-16-8
Molecular Formula: C9H15NO4S
Formula Weight: 233.28
Melting Point: ca 133° dec.
Beilstein Reference: 6686084
Optical Rotation: -113° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00077002
Vzorec:
C₉H₁₅NO₄S Teplota tavenia: ∼ 133 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00077002 Číslo CAS: 51077-16-8 |