Tlačiť
Boc-Thz-OH 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
L19488.03 L19488.06
L19488.03EA 58.97 EUR
L19488.03 L19488.06
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Purity: 98% CAS No.: 51077-16-8 Molecular Formula: C9H15NO4S Formula Weight: 233.28 Melting Point: ca 133° dec. Beilstein Reference: 6686084 Optical Rotation: -113° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00077002
Vzorec: C₉H₁₅NO₄S
Teplota tavenia: ∼ 133 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077002
Číslo CAS: 51077-16-8