Tlačiť
(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, (R)-(-)-alpha-(Aminomethyl)benzyl alcohol
L19403.06 L19403.03
L19403.06EA 316.44 EUR
L19403.06 L19403.03
(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Purity: 97% CAS No.: 2549-14-6 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Odour: Amine-like Melting Point: 57-63° Boiling Point: 160°/17mm Beilstein Reference: 3196196 Optical Rotation: -43° (c=2 in ethanol) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00239406
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18 g/mol
Teplota varu: 160 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: 57…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00239406
Číslo CAS: 2549-14-6
ADR: 8 III