(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, (R)-(-)-alpha-(Aminomethyl)benzyl alcohol
L19403.06
L19403.03
L19403.06EA
316.44
EUR
L19403.06
L19403.03
(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Purity: 97%
CAS No.: 2549-14-6
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Odour: Amine-like
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 160°/17mm
Beilstein Reference: 3196196
Optical Rotation: -43° (c=2 in ethanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00239406
Vzorec:
C₈H₁₁NO Mw: 137.18 g/mol Teplota varu: 160 °C (17 mmHg) Teplota tavenia: 57…63 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00239406 Číslo CAS: 2549-14-6 ADR: 8 III |