Tlačiť
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19358.06 L19358.14
L19358.06EA 47.67 EUR
L19358.06 L19358.14
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
1-Formyl-4-methylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 7556-55-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4910 Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 113020 MDL No.: MFCD00085930
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Mw: 128.17 g/mol
Teplota varu: 236…238 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085930
Číslo CAS: 7556-55-0