Tlačiť
N-Boc-L-leucinol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-tert-Butyl (1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate, Boc-Leucinol
L19352.03 L19352.06
L19352.03EA 86.24 EUR
L19352.03 L19352.06
N-Boc-L-leucinol 97%
N-Boc-L-leucinol
Purity: 97% CAS No.: 82010-31-9 Molecular Formula: C11H23NO3 Formula Weight: 217.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 4178460 Optical Rotation: -27.5° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00076950
Vzorec: C₁₁H₂₃NO₃
Mw: 217.3 g/mol
Teplota varu: 212…214 °C
Hustota: 0.980
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076950
Číslo CAS: 82010-31-9