Tlačiť
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19292.03 L19292.06
L19292.03EA 121.94 EUR
L19292.03 L19292.06
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 144693-65-2 Molecular Formula: C9H5NaO2 Formula Weight: 168.13 Beilstein Reference: 5836538 MDL No.: MFCD03426026
Vzorec: C₉H₅NaO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426026
Číslo CAS: 144693-65-2