2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L19217.14
L19217.06
L19217.14EA
265.94
EUR
L19217.14
L19217.06
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 61439-59-6
Molecular Formula: C15H16O2
Formula Weight: 228.29
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2054624
MDL No.: MFCD00017532
Vzorec:
C₁₅H₁₆O₂ Teplota tavenia: 85…87 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017532 Číslo CAS: 61439-59-6 EINECS: 262-795-2 |