Tlačiť
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
L19126.04 L19126.09 L19126.ME
L19126.04EA 151.41 EUR
L19126.04 L19126.09 L19126.ME
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Purity: 98% CAS No.: 52462-29-0 Molecular Formula: C20H28Cl4Ru2 Formula Weight: 612.40 MDL No.: MFCD00064793
Vzorec: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Mw: 612.38 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064793
Číslo CAS: 52462-29-0
EINECS: 435-530-5