Tlačiť
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19072.03 L19072.06
L19072.03EA 113.92 EUR
L19072.03 L19072.06
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 10601-19-1 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 179-183° Beilstein Reference: 132769 MDL No.: MFCD00005623
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota tavenia: 179…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005623
Číslo CAS: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5