Tlačiť
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18722.06 L18722.14
L18722.06EA 56.96 EUR
L18722.06 L18722.14
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 102593-74-8 Molecular Formula: C23H18O4 Formula Weight: 358.40 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 2168154 MDL No.: MFCD02094038
Vzorec: C₂₃H₁₈O₄
Teplota tavenia: 158…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094038
Číslo CAS: 102593-74-8