Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L18706.06 L18706.03
L18706.06EA 81.03 EUR
L18706.06 L18706.03
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 1611-57-0 Molecular Formula: C9H17NO Formula Weight: 155.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Boiling Point: 170-172° UN No.: UN3080 MDL No.: MFCD00209615
Vzorec: C₉H₁₇NO
Teplota varu: 170…172 °C
Hustota: 0,859
Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F)
Číslo MDL: MFCD00209615
Číslo CAS: 1611-57-0
ADR: 6.1,III