Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
L18554.03
L18554.06
L18554.03EA
20.07
EUR
L18554.03
L18554.06
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 98%
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 86728-85-0
Molecular Formula: C6H11ClO3
Formula Weight: 166.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₁₁ClO₃ Mw: 166.60 g/mol Teplota varu: 93…95 °C (5 mmHg) Hustota: 1.190 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00211241 Číslo CAS: 86728-85-0 |