Tlačiť
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
L18071.06 L18071.03
L18071.06EA 240.74 EUR
L18071.06 L18071.03
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 5711-41-1 Molecular Formula: C11H10O4 Formula Weight: 206.20 Melting Point: 137-140° Beilstein Reference: 474529 MDL No.: MFCD00020486
Vzorec: C₁₁H₁₀O₄
Mw: 206.20 g/mol
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020486
Číslo CAS: 5711-41-1