Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17971.03
L17971.06
L17971.03EA
97.87
EUR
L17971.03
L17971.06
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Purity: 98%
CAS No.: 201852-49-5
Molecular Formula: C8H7BF3K
Formula Weight: 210.05
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₇BF₃K Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02093981 Číslo CAS: 201852-49-5 |