4-Bromo-2-methylbiphenyl 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L17875.03
L17875.06
L17875.03EA
37.46
EUR
L17875.03
L17875.06
4-Bromo-2-methylbiphenyl 98%
4-Bromo-2-methylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 5002-26-6
Molecular Formula: C13H11Br
Formula Weight: 247.14
Refractive Index: 1.6210
Boiling Point: 113-114°/0.7mm
Beilstein Reference: 1908937
MDL No.: MFCD03093069
Vzorec:
C₁₃H₁₁Br Teplota varu: 113…114 °C (0,7 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03093069 Číslo CAS: 5002-26-6 |