Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17673.03 L17673.06
L17673.03EA 77.42 EUR
L17673.03 L17673.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Vzorec: C₁₀H₁₀F₆Si
Teplota varu: 40 °C (1,5 mmHg)
Hustota: 1,230
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093948
Číslo CAS: 33558-36-0