Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L17596.03
L17596.06
L17596.03EA
48.94
EUR
L17596.03
L17596.06
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 4792-58-9
Molecular Formula: C12H13NO3
Formula Weight: 219.24
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 178104
MDL No.: MFCD00047163
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₃ Teplota tavenia: 154…157 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00047163 Číslo CAS: 4792-58-9 |