Tlačiť
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pinacol Borane
L17558.06 L17558.14
L17558.06EA 75.81 EUR
L17558.06 L17558.14
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 97% CAS No.: 25015-63-8 Molecular Formula: C6H13BO2 Formula Weight: 127.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3970 Boiling Point: 42-43°/50mm Beilstein Reference: 7802871 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00674030
Vzorec: C₆H₁₃BO₂
Mw: 127.98 g/mol
Teplota varu: 42…43 °C (50 mmHg)
Hustota: 0.882
Teplota vzplanutia: 5 °C (41 °F)
Číslo MDL: MFCD00674030
Číslo CAS: 25015-63-8
ADR: 4.3 II