Tlačiť
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
L17528.06 L17528.03
L17528.06EA 67.79 EUR
L17528.06 L17528.03
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 98303-20-9 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 480022 MDL No.: MFCD01862877
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.276 g/mol
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862877
Číslo CAS: 98303-20-9