Tlačiť
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
L17519.03 L17519.06
L17519.03EA 113.52 EUR
L17519.03 L17519.06
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 4771-50-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 209-211° Beilstein Reference: 122340 MDL No.: MFCD00047170
Vzorec: C₁₀H₉NO
Mw: 159.19 g/mol
Teplota tavenia: 209…211 °C
Číslo MDL: MFCD00047170
Číslo CAS: 4771-50-0