Tlačiť
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
L17507.03 L17507.06 L17507.MD
L17507.03EA 173.69 EUR
L17507.03 L17507.06 L17507.MD
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2338-71-8 Molecular Formula: C9H6FNO Formula Weight: 163.15 Melting Point: 164° Beilstein Reference: 1449216 MDL No.: MFCD00022719
Vzorec: C₉H₆FNO
Teplota tavenia: 164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022719
Číslo CAS: 2338-71-8