Tlačiť
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
L17460.03 L17460.06
L17460.03EA 65.38 EUR
L17460.03 L17460.06
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 216393-63-4 Molecular Formula: C10H15BO3 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 9193266 MDL No.: MFCD01318154
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318154
Číslo CAS: 216393-63-4