Tlačiť
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17145.03 L17145.06
L17145.03EA 97.74 EUR
L17145.03 L17145.06
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 10241-97-1 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 144055 MDL No.: MFCD00047166
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.19 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 235 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047166
Číslo CAS: 10241-97-1