Tlačiť
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L17117.14 L17117.22
L17117.14EA 58.97 EUR
L17117.14 L17117.22
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Hydrogen fluoride pyridine complex
CAS No.: 62778-11-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 50°/1mm Beilstein Reference: 4750151 UN No.: UN1790 MDL No.: MFCD00012436
Vzorec: C₅H₅N·(HF)x
Teplota varu: 50 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,100
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012436
Číslo CAS: 62778-11-4
OSN: 1790
ADR: 8,I
Merck Index: 14,6821