Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L17046.03
L17046.MD
L17046.03EA
324.91
EUR
L17046.03
L17046.MD
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate 97%
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate
Purity: 97%
CAS No.: 72022-68-5
Molecular Formula: C22H40N2S10Zn
Formula Weight: 718.60
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 4900651
MDL No.: MFCD00623815
Vzorec:
C₂₂H₄₀N₂S₁₀Zn Teplota tavenia: 202…206 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00623815 Číslo CAS: 72022-68-5 |