3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
L17015.03
L17015.06
L17015.03EA
65.38
EUR
L17015.03
L17015.06
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 216394-05-7
Molecular Formula: C5H2BrCl2NO2S
Formula Weight: 290.95
Melting Point: 65-70°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318107
Vzorec:
C₅H₂BrCl₂NO₂S Mw: 290.96 g/mol Teplota tavenia: 65…70 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01318107 Číslo CAS: 216394-05-7 ADR: 8 III |