2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16947.03
L16947.06
L16947.03EA
34.14
EUR
L16947.03
L16947.06
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 95%
CAS No.: 59554-39-1
Molecular Formula: C8H11NO3S
Formula Weight: 201.25
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD01318156
Vzorec:
C₈H₁₁NO₃S Teplota tavenia: 168…170 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01318156 Číslo CAS: 59554-39-1 |