Tlačiť
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L16878.03 L16878.06
L16878.03EA 45.33 EUR
L16878.03 L16878.06
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 1737-26-4 Molecular Formula: C9H9F3O Formula Weight: 190.17 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 62-63°/0.5mm Beilstein Reference: 2257808 MDL No.: MFCD00039618
Vzorec: C₉H₉F₃O
Teplota varu: 62…63 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,237
Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039618
Číslo CAS: 1737-26-4