3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
L16873.03
L16873.06
L16873.03EA
76.11
EUR
L16873.03
L16873.06
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 338-03-4
Molecular Formula: C5H7F3O3
Formula Weight: 172.10
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 87-90°/0.5mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00039531
Vzorec:
C₅H₇F₃O₃ Mw: 172.1 g/mol Teplota varu: 87…90 °C (0.5 mmHg) Teplota tavenia: 39…41 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039531 Číslo CAS: 338-03-4 ADR: 8 III |